Imprimer
Cyanotrihydroborate de sodium 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium cyanoborohydride
168550100 168550500 168552500
ACRO168550100EA 54.6 EUR
ACRO168550100 ACRO168550500 ACRO168552500
Cyanotrihydroborate de sodium 95%
Cyanotrihydroborate de sodium
Formule: CH₃BNNa
MW: 62.84 g/mol
Point de fusion: >242 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003516
Numéro CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
ONU: 3134
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,08680
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration ≥94.0 %
GC ≥94.0 %