Imprimer
Lithium hydrure 99,4 Metals basis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
41596.14 41596.22
41596.14EA 129 EUR
41596.14 41596.22
Lithium hydrure 99,4 Metals basis
Lithium hydrure
Purity: 99.4% CAS No.: 7580-67-8 Molecular Formula: HLi Formula Weight: 7.95 Physical Form: Powder Density: 0.78 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 686° Merck Reference: 14,5533 UN No.: 1414 MDL No.: MFCD00011074
Formule: HLi
MW: 7.95 g/mol
Point de fusion: 686 °C
Densité: 0.78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011074
Numéro CAS: 7580-67-8
EINECS: 231-484-3
ONU: 1414
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,5533