Imprimer
Sodium fluorure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
P756.1 P756.2
ROTHP756.1EA 63.5 EUR
ROTHP756.1 ROTHP756.2
Sodium fluorure
Sodium fluorure
Formule: NaF
Point d'ébullition: 1700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM