Sodium fluorure, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Danger
|
1.72576.1000
1.72576.9025
1.72576.1000EA
373
EUR
1.72576.1000
1.72576.9025
Sodium fluorure, SAFC®
Sodium fluorure
Formule:
NaF MW: 41.99 g/mol Point d'ébullition: 1700 Point de fusion: 993 Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003524 Numéro CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 ONU: 1690 ADR: 6.1 Merck Index: 13,08691 |