Imprimer
Fluorure de lithium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11632.0E A11632.22 A11632.36
A11632.0EEA 988 EUR
A11632.0E A11632.22 A11632.36
Fluorure de lithium 97%
Fluorure de lithium
Purity: 98+% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: LiF Formula Weight: 25.94 Refractive Index: 1.3915 Odour: Odourless Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formule: FLi
Point d'ébullition: 1680 °C
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2,635
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5531