Fluorure de lithium ≥99.85% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
36359.18
36359.09
36359.18EA
223
EUR
36359.18
36359.09
Fluorure de lithium ≥99.85% (base métaux)
Fluorure de lithium
Purity: 99.85%
CAS No.: 7789-24-4
Molecular Formula: FLi
Formula Weight: 25.94
Physical Form: Lump/Powder
Density: 2.635
Refractive Index: 1.3915
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Boiling Point: 1680°
Merck Reference: 14,5531
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011090
Formule:
FLi MW: 25.94 g/mol Point d'ébullition: 1680 °C Point de fusion: 845 °C Densité: 2.635 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011090 Numéro CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5531 |