Imprimer
Fluorure de lithium ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10986.14 10986.22
10986.14EA 161 EUR
10986.14 10986.22
Fluorure de lithium ≥99.98% (base métaux)
Fluorure de lithium
Purity: 99.98% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: FLi Formula Weight: 25.94 Physical Form: Powder Density: 2.635 Refractive Index: 1.3915 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formule: FLi
MW: 25.94 g/mol
Point d'ébullition: 1680 °C
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2.635
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
ONU: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5531