Imprimer
Potassium fluorure ≥99.0% (fusion), Purum p.a.
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG 60240-25KG 60240-10KG
60240-2.5KGEA 163 EUR
60240-2.5KG 60240-250G 60240-1KG HONC60240-25KG HONC60240-10KG
Potassium fluorure ≥99.0% (fusion), Purum p.a.
Potassium fluorure
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: KF
Point d'ébullition: 1.505 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 846 °C
Densité: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 1000 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm