Imprimer
Potassium chromate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 85.6 EUR
1.04952.0250 1.04952.1000
Potassium chromate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Point d'ébullition: 1000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 985 °C
Densité: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07784
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials