Chlorate de sodium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
14267.22
14267.A1
14267.D9
14267.22EA
38.5
EUR
14267.22
14267.A1
14267.D9
Chlorate de sodium ≥99%
Chlorate de sodium
Purity: 99% min
CAS No.: 7775-09-9
Molecular Formula: NaClO3
Formula Weight: 106.45
Physical Form: Granular
Density: 2.5
Melting Point: 248°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8598
UN No.: 1495
MDL No.: MFCD00003479
Formule:
ClNaO₃ Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa) Point de fusion: 248 °C Densité: 2.5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003479 Numéro CAS: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 ONU: 1495 ADR: 5.1,II ATTEINDRE: 01-2119474389-23 Merck Index: 14,8598 |