Imprimer
Multimètre (pH/ISE/conductivité/oxygène dissous), paillasse, inoLab® Multi 9310 IDS
Fournisseur: WTW
1FD350P 1FD350 1FD351 1FD352 1FD353 1FD354 1FD35C 1FD35CP
665-0248EA 2110 EUR
665-0248 665-0247 665-0249 665-0251 665-0253 665-0255 665-0257 665-0258
Multimètre (pH/ISE/conductivité/oxygène dissous), paillasse, inoLab® Multi 9310 IDS
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
L'inoLab® Multi 9310 est idéal pour tous les laboratoires qui ont besoin d'une documentation complète, ou qui veulent avoir les processus de mesure les plus efficaces et avec le moins d'erreurs possible. Pour la mesure d'un seul paramètre parmi le pH, la conductivité et l'oxygène.
  • Continuous Measurement Control (CMC) for measuring in the optimum pH range
  • Digital sensor recognition
  • Quality Sensor Control (QSC) benchmarks the current condition of the special IDS pH electrodes
  • Digital processing and data transfer (GLP compliant) via USB interface
  • Optional
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle Multi 9310 IDS Multi 9310 IDS
Environmentally Preferable
pH - Gamme Depending on sensor Depending on sensor
Précision - pH ±0,004
pH - Étalonnage 1- to 5-points
mV - Gamme ±1200,0
mV - Précision ±0,2
Plage de conductivité Depending on sensor Depending on sensor
Précision de la conductivité ±0,5% of value
Étalonnage de conductivité 1-point
Résistivité - Plage 0,5 Ω.cm - 100 MΩ.cm
Résistivité - Précision ±0,5% of value
Salinité - Gamme 0,0 - 70,0
Salinité - Précision ±0,5% of value
TDS - Gamme 0 - 1999 mg/l / 0,0 - 199,9 g/l
TDS - Précision ±0,5% of value
OD Concentration Depending on sensor Depending on sensor
Oxygène dissous - saturation Depending on sensor Depending on sensor
OD Etalonnage 1-point
Compensation de température Yes, except ORP
Affichage Graphic LCD, backlit Graphic LCD, backlit
Alimentation Universal power supply or batteries (4× 1,5 V AA or 4× 1,2 V NiMH) Universal power supply or batteries (4× 1,5 V AA or 4× 1,2 V NiMH)
Acquisition des données - Enregistrement Manual/timer controlled Manual/timer controlled
Acquisition des données - Capacité Manual: 500 data sets; automatic: 4500 data sets Manual: 500 data sets; automatic: 4500 data sets
Connexions ADA S7/IDS (optional)
Sorties Mini USB-B Mini USB-B