Imprimer
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S45, Éclairages LED annulaires
Fournisseur: VWR Collection
631-1145EA 467 EUR
631-1145 631-1144 631-1266 631-1267
VWR® VisiLight® R-LED 66 / R-LED 66-S45, Éclairages LED annulaires
Éclairages Éclairage LED
VisiLight® R-LED 66 est une conception innovante, conçue pour des utillisatione requérant un éclairage précis. 48 LED brillantes offrent un éclairage homogène sans scintillement, adapté à la plupart des microscopes disponibles sur le marché (Ø int. 66 mm à Ø ext. 50 mm).
  • Températures de couleur disponibles: blanc pur ou blanc neutre
  • Basse consommation d'énergie (7 W), et longue durée de vie (50000 heures)
  • Modèle basique à commande de table, munie d'un bouton de réglage facile à utiliser
  • Modèle à quatre segments: la lumière se règle individuellement et manuellement pour chaque segment
Ø interne 66 mm, Ø externe 100 mm
L×P×H: 92×40×41 mm
Length (cable): 1400 mm
W×D×H: 92×40×41 mm
Informations de commande: Disponible avec un diamètre interne atteignant jusqu'à 74 mm. Veuillez contacter votre agence Avantor pour de plus amples informations.
Information de livraison: Fournies avec alimentation à adaptateurs multiples (EU, US, UK) et câble d'alimentation (140 cm). Des adaptateurs munis d'anneaux de réduction peuvent être commandés séparément.