Imprimer
Tiges vierges
Fournisseur: Bohlender
S1800-06 S1800-12 S1800-25 S1800-30 S1800-40 S1800-20 S1800-16 S1800-15 S1800-10 S1800-08
BOHLS1800-06EA 43.2 EUR
BOHLS1800-06 BOHLS1800-12 BOHLS1800-25 BOHLS1800-30 BOHLS1800-40 BOHLS1800-20 BOHLS1800-16 BOHLS1800-15 BOHLS1800-10 BOHLS1800-08
Tiges vierges
Tiges de statif
Virginal rods made of white PTFE.
  • Diamètre et longueur sont des dimensions nominales qui peuvent contenir une surépaisseur d'usinage
  • Résistance thermique comprise entre –200 et +250 °C
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable