Potassium chlorate ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
A17075.0BEA
84.8
EUR
A17075.0B
A17075.0I
A17075.30
Potassium chlorate ≥99%
Potassium chlorate
Purity: 99+%
CAS No.: 3811-04-9
Molecular Formula: KClO3
Formula Weight: 122.55
Odour: Odourless
Melting Point: 368°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7620
UN No.: 1485
MDL No.: MFCD00011361
Formule:
KClO₃ Point d'ébullition: 400 °C (déc.) Point de fusion: 368 °C Densité: 2,32 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011361 Numéro CAS: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 ONU: 1485 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7620 |