Imprimer
VWR®, Plateaux de prélèvement sanguin
Fournisseur: VWR Collection
216-0816EA 138 EUR
216-0816 216-0814 216-0815 216-0817 216-0819
VWR®, Plateaux de prélèvement sanguin
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de prélèvement sanguin
ABS.
  • Chaque plateau est livré avec son propre portoir pour tubes à essai de 13 ou 16 mm
  • Deux inserts jetables en polystyrène
  • Des inserts supplémentaires pour portoirs de tubes à essai de 13 ou 16 mm sont disponibles
Plateau de collecte de sang léger, spacieux et facile à nettoyer. Le maintien propre et organisé du plateau est d’autant plus facile. En plus d'un cadre en plastique solide, il est pourvu d'un kit d'inserts jetables économiques conçus spécialement pour la collecte de sang. Les inserts du plateau sont disponibles en deux configurations etMore Product Information