Imprimer
Sodium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
9265.1 9265.2 9265.3 9265.4
ROTH9265.1EA 0 EUR
ROTH9265.1 ROTH9265.2 ROTH9265.3 ROTH9265.4
Sodium chlorure
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599