Imprimer
Sodium chlorure 99.5-100.5% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), EMPROVE® EXPERT USP, JP, Ph. Eur., BP pouvant être utilisé comme excipient faible taux d'endotoxines, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
1.16224.5000 1.16224.9029 1.16224.9500
1.16224.5000EA 199 EUR
1.16224.5000 1.16224.9029 1.16224.9500
Sodium chlorure 99.5-100.5% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), EMPROVE® EXPERT USP, JP, Ph. Eur., BP pouvant être utilisé comme excipient faible taux d'endotoxines, SAFC®
Sodium chlorure
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Certifications: Corresponds to Ph Eur, BP, JP, USP
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Bromide (Br) ≤ 0.005 %
Ferrocyanides passes test
Iodide (I) passes test
Nitrite (NO₂) (UV-absorption 354nm; 1cm; 10%; water) ≤ 0.01
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.0200 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0003 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00002 %
As (Arsenic) ≤ 0.0001 %
Ba (Barium) passes test
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) ≤ 0.0100 %
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Loss on drying (105 °C, 2 h) ≤ 0.5 %
Endotoxins (kinetic turbidimetric test) ≤ 2.5 I.U./g