Imprimer
Sodium chlorure, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
567440-1 567440-500
567440-1EA 113 EUR
567440-1 567440-500
Sodium chlorure, Sigma-Aldrich®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599