Imprimer
Sodium chlorure 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
207790010 207790050 207790250
ACRO207790010EA 28.8 EUR
ACRO207790010 ACRO207790050 ACRO207790250
Sodium chlorure 99.5% pour analyses
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1461 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Bromide (Br) ≤50 ppm
Iodide (I) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.001 %