Imprimer
Lithium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
ampouled under argon
42842.06 42842.14 42842.22
42842.06EA 56.9 EUR
42842.06 42842.14 42842.22
Lithium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Lithium chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon Density: 2.068 Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Point d'ébullition: 1325…1360 °C
Point de fusion: 605 °C
Densité: 2.068
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011078
Numéro CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528