Imprimer
Potassium chlorure
Fournisseur: Roth Carl
P017.1 P017.2 P017.5
ROTHP017.1EA 36.9 EUR
ROTHP017.1 ROTHP017.2 ROTHP017.5
Potassium chlorure
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621