Imprimer
Césium chlorure ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cesium Chloride
89188.09 89188.18
89188.09EA 113 EUR
89188.09 89188.18
Césium chlorure ≥99.999% (base métaux)
Césium chlorure
Purity: 99.999+% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Powder Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formule: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Point d'ébullition: 1303 °C
Point de fusion: 646
Densité: 3.99
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011