Imprimer
Césium chlorure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 58 EUR
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Césium chlorure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %