Imprimer
Potassium hydrogénocarbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, E501, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Potassium bicarbonate
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
1.04852.9029EA 0 EUR
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
Potassium hydrogénocarbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, E501, FCC, BP suitable for use as excipient, SAFC®
Potassium hydrogénocarbonate
Formule: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Point de fusion: 292
Densité: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691