Imprimer
Sodium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
A135.1 A135.2 A135.3
ROTHA135.1EA 27.5 EUR
ROTHA135.1 ROTHA135.2 ROTHA135.3
Sodium carbonate
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 854 °C
Densité: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM