Imprimer
Lithium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.05671.1000 1.05671.9050
1.05671.1000EA 1180 EUR
1.05671.1000 1.05671.9050
Lithium carbonate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549