Imprimer
Lithium carbonate 99,0 ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
36225.36 36225.A3
36225.36EA 252 EUR
36225.36 36225.A3
Lithium carbonate 99,0 ACS
Lithium carbonate
Purity: 99.0% min CAS No.: 554-13-2 Molecular Formula: Li2CO3 Formula Weight: 73.90 Physical Form: Powder Density: 2.11 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10-11.5 Melting Point: 723° Boiling Point: 1310° dec. Merck Reference: 14,5527 MDL No.: MFCD00011084
Formule: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Point d'ébullition: 1310 °C (déc.)
Point de fusion: 723 °C
Densité: 2.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 14,5527