Imprimer
Potassium carbonate
Fournisseur: Roth Carl
Attention
X894.1 X894.2 X894.3
ROTHX894.1EA 23.9 EUR
ROTHX894.1 ROTHX894.2 ROTHX894.3
Potassium carbonate
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011382
Numéro CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM