Potassium carbonate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
10838.06
10838.14
10838.22
10838.06EA
38.1
EUR
10838.06
10838.14
10838.22
Potassium carbonate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Potassium carbonate
Purity: 99.997%
CAS No.: 584-08-7
Molecular Formula: K2CO3
Formula Weight: 138.21
Physical Form: Powder
Density: 2.29
Melting Point: 891°
Beilstein Reference: 4267587
Merck Reference: 14,7619
MDL No.: MFCD00011382
Formule:
K₂CO₃ Point de fusion: 891 °C Densité: 2.29 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011382 Numéro CAS: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 14,7619 |