Imprimer
Sodium bromate 99+%, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 30.4 EUR
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Sodium bromate 99+%, extra_pure
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 381 °C (déc.)
Densité: 3.33 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003476
Numéro CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
ONU: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm