Imprimer
Lithium bromure ≥99%, poudre cristalline
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Lithium bromure ≥99%, poudre cristalline
Lithium bromure
Formule: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Point d'ébullition: 1265
Point de fusion: 550
Densité: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)