Lithium bromure, anhydre ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
40657.14
40657.22
40657.14EA
181
EUR
40657.14
40657.22
Lithium bromure, anhydre ≥99.995% (base métaux)
Lithium bromure
Purity: 99.995%
CAS No.: 7550-35-8
Molecular Formula: BrLi
Formula Weight: 86.85
Physical Form: Powder
Density: 3.464
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 550°
Boiling Point: 1265°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00011077
Formule:
LiBr MW: 86.84 g/mol Point d'ébullition: 1265 °C Point de fusion: 550 Densité: 3.464 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011077 Numéro CAS: 7550-35-8 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |