Imprimer
Lithium bromure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
14537.06 14537.14 14537.22
14537.06EA 113 EUR
14537.06 14537.14 14537.22
Lithium bromure, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Lithium bromure
Purity: 99.998% CAS No.: 7550-35-8 Molecular Formula: BrLi Formula Weight: 86.85 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.464 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 550° Boiling Point: 1265° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00011077
Formule: LiBr
Point d'ébullition: 1265 °C
Point de fusion: 550 °C
Densité: 3,464
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011077
Numéro CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 14,5526