Imprimer
Potassium bromure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.04905.0500EA 76.2 EUR
1.04905.0500 1.04905.9050
Potassium bromure, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium bromure
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
Merck Index: 13,07701
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 730 °C
Molar Mass 119.00 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Boiling Point 1435 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (795 °C)
Density 2.75 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)