Imprimer
Potassium bromure ≥99.92% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10982.14 10982.22
10982.14EA 85.1 EUR
10982.14 10982.22
Potassium bromure ≥99.92% (base métaux)
Potassium bromure
Purity: 99.92% CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: KBr Formula Weight: 119.01 Physical Form: Crystalline Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° Merck Reference: 14,7618 MDL No.: MFCD00011358
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C
Point de fusion: 730
Densité: 2.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618