Imprimer
Lithium métaborate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10739.36 10739.14 10739.22
10739.36EA 1210 EUR
10739.36 10739.14 10739.22
Lithium métaborate ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Lithium métaborate
Purity: 99.997% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Physical Form: Powder Density: 1.397 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formule: BLiO₂
Point d'ébullition: 1719 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 1,397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011089
Numéro CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546