Imprimer
1,4-Dioxanne, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 210 EUR
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxanne, Supelco®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11,8 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM