Imprimer
1,4-Dioxanne, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8% stabilisé
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilization: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83674.230EA 120 EUR
83674.230 83674.269
1,4-Dioxanne, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8% stabilisé
1,4-Dioxanne
Bouteille avec septum présentant 6 points de perçage.
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Point d'ébullition: 101.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
ONU: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 3 ppm
Water Max. 30 ppm