Imprimer
Méthylcyclopentane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 143 EUR
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Méthylcyclopentane 95%
Méthylcyclopentane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 71 °C
Point de fusion: –142.4 °C
Densité: 0.748 g/cm³
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001382
Numéro CAS: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
ONU: 2298
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %