Méthylènecyclohexane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
325510010
325510050
ACRO325510010EA
47.7
EUR
ACRO325510010
ACRO325510050
Méthylènecyclohexane 98%
Méthylènecyclohexane
Formule:
C₇H₁₂ Point d'ébullition: 102…103 °C (760 mmHg) Point de fusion: –126 °C Densité: 0.8 g/cm³ Point d'éclair: –006 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001661 Numéro CAS: 1192-37-6 EINECS: 203-624-3 ONU: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 13,06074 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |