Imprimer
Méthylcyclohexane 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
126580010 126580025 126580050 126580100
ACRO126580010EA 41.6 EUR
ACRO126580010 ACRO126580025 ACRO126580050 ACRO126580100
Méthylcyclohexane 99%, très pur
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –126,3 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %