Imprimer
4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L02472.06 L02472.14
L02472.06EA 47.2 EUR
L02472.06 L02472.14
4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Purity: 97%
CAS No.: 5400-88-4
Molecular Formula: C10H21N
Formula Weight: 155.29
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4662
Beilstein Reference: 1523780
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00013763
Formule: C₁₀H₂₁N
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0,870
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013763
Numéro CAS: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
ONU: 2735
ADR: 8,III