Imprimer
2-Acétylcyclohexanone 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-1-cyclohexanone
346190050 346190250
ACRO346190050EA 35 EUR
ACRO346190050 ACRO346190250
2-Acétylcyclohexanone 97%
2-Acétylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Densité: 1.063 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001633
Numéro CAS: 874-23-7
EINECS: 212-858-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %