Imprimer
2-Méthylcyclopentanone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylcyclopentan-1-one
247660050 247660250
ACRO247660050EA 109 EUR
ACRO247660050 ACRO247660250
2-Méthylcyclopentanone 99%
2-Méthylcyclopentanone
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C
Point de fusion: -75
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001414
Numéro CAS: 1120-72-5
EINECS: 214-318-4
ONU: 1224
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %