Imprimer
2-Méthylcyclohexanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14741.0F A14741.AE A14741.AP
A14741.0FEA 909 EUR
A14741.0F A14741.AE A14741.AP
2-Méthylcyclohexanone ≥98%
2-Méthylcyclohexanone
Purity: 98%
CAS No.: 583-60-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.925
Refractive Index: 1.4480
Appearance: Colourless
Melting Point: -14°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506751
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001635
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 162…163 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,925
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001635
Numéro CAS: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
ONU: 2297
ADR: 3,III