Imprimer
1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
L12591.22 L12591.36
L12591.22EA 53.4 EUR
L12591.22 L12591.36
1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
1-Ethynylcyclohexanol
Purity: 99% CAS No.: 78-27-3 Molecular Formula: C8H12O Formula Weight: 124.18 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.4830 Odour: Mild Melting Point: 30-33° Boiling Point: 180° Beilstein Reference: 471404 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003858
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 180 °C
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 0.973
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III