Imprimer
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 54.8 EUR
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethynylcyclohexanol 99+%
1-Ethynylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 180 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0.9763 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003858
Numéro CAS: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %