cis-2,6-Diméthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D2360-25G
D2360-500G
TCIAD2360-25GEA
48.4
EUR
TCIAD2360-25G
TCIAD2360-500G
cis-2,6-Diméthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-2,6-Diméthylpipérazine
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 160°C |
Numéro MDL:
MFCD07772435 Numéro CAS: 21655-48-1 EINECS: 203-588-9 ONU: 1325 ADR: 4.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 115.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |