3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
A1855-25G
A1855-5G
TCIAA1855-25GEA
149
EUR
TCIAA1855-25G
TCIAA1855-5G
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2-chloro-4-méthylpyridine
Formule:
C₆H₇ClN₂ |
Numéro MDL:
MFCD00673152 Numéro CAS: 133627-45-9 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Brown powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |