Imprimer
Adipate de bis(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
A0163-25ML A0163-500ML
TCIAA0163-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0163-25ML TCIAA0163-500ML
Adipate de bis(2-éthylhexyle) ≥98.0% (par GC)
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370.57 g/mol
Point d'éclair: 205°C
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
EINECS: 203-090-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&vid=c23eff29cad10afea927708106924fb3669ce233&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %